agency
traceable to NIST
traceable to PTB
產品線
Certipur®
成份
di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate
pH值
6.88 (20 °C)
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Certipur® 缓冲溶液 [磷酸氢二钠/磷酸二氢钾缓冲液,pH 6.88 (20 °C)] 仅用作pH仪或pH电极的校准标准品,或用作pH值测定的对照样品。
即用型Certipur® 缓冲溶液是在我们的ISO/IEC 17025认证校准实验室采用高纯水稀释的高纯度盐、酸和碱通过重量法制备。所有天平均定期校准,分析砝码可追溯至 NIST和PTB的一级标准参考物质。pH值是在以参考缓冲溶液(符合DIN 19266、IUPAC、NIST、欧洲药典和美国药典)进行5点校准(根据DIN 19268求)后,采用玻璃复合电极测定至最高精度。
即用型Certipur® 缓冲溶液是在我们的ISO/IEC 17025认证校准实验室采用高纯水稀释的高纯度盐、酸和碱通过重量法制备。所有天平均定期校准,分析砝码可追溯至 NIST和PTB的一级标准参考物质。pH值是在以参考缓冲溶液(符合DIN 19266、IUPAC、NIST、欧洲药典和美国药典)进行5点校准(根据DIN 19268求)后,采用玻璃复合电极测定至最高精度。
特點和優勢
- 兼容:根据欧洲药典和美国药典指导原则生产
- 安全:在我们的ISO 17025 认证校准实验室测试
- 可随时审核:每种产品均有详细的分析证书
- 方便:打开包装即可进行快速准确的pH 校准
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦