主要文件
1.06557
Supelco
草酸二钠
for analysis EMSURE®
别名:
草酸二钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2Na2O4
CAS号:
分子量:
134.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
200-550-3
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.8% (manganometric)
形狀
solid
效力
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
損耗
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH值
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
溶解度
37 g/L
密度
2.27 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(锰量滴定法): ≥ 99.8 %
pH值(3 %,水):7.5 - 8.5
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.005 %
干燥失重(105 °C): ≤ 0.05 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1