主要文件
1.06528
Supelco
焦亚硫酸钠
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
焦亚硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O5S2
CAS号:
分子量:
190.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-673-0
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
98.0-100.5% (iodometric)
形狀
powder
效力
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
溶解度
650 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000‑1200 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
正離子痕跡
As: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[S](=O)([O-])O[S](=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(碘量滴定法):98.0 - 100.5 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
pH值(5 %;水):3.5 - 5.0
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
硫代硫酸盐(S₂O₃):
≤ 0.05 %
:通过测试
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1