等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
1 hPa ( 767 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
形狀
powder
效力
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C
pH值
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
溶解度
1793 g/L
密度
3.67 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1500‑2000 kg/m3
負離子痕跡
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
thiosulfate (S2O32-): passes test
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Sodium iodide symporter immunolabelling as a predictor of clinical iodide uptake in canine thyroid carcinoma: A preliminary study.: 本研究使用碘化钠转运体 (NIS) 免疫标记预测犬甲状腺癌的碘摄取,提供了有关碘化钠在癌症诊断和治疗的应用见解 (Dark et al., 2024)。
- Photochemical Reactions in Dialdehyde Starch.: 本文探讨了二醛淀粉中涉及碘化钠的光化学反应,有助于光化学和材料科学的进步(Ziegler-Borowska et al., 2018)。
分析報告
含量测定(银量滴定法;以干物质计算):99.5 - 100.5 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.01 %
碱反应物质:通过测试
pH-值(5 %;水):6.0 - 9.0
氯化物和溴化物(以Cl计): ≤ 0.01 %
碘酸盐(IO₃): ≤ 0.0003 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
硫代硫酸盐(S₂O₃):通过测试
总氮(N): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ba(钡): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.01 %
Mg(镁): ≤ 0.001 %
Ni(镍): ≤ 0.00001 %
Pb(铅): ≤ 0.0001 %
干燥失重(105°C): ≤ 0.5 %
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3