主要文件
1.06350
Sigma-Aldrich
硫酸氢钠 一水合物
extra pure, Technipur®
别名:
酸式硫酸钠 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHSO4 · H2O
CAS号:
分子量:
138.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
品質等級
pH值
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
183 °C (decomposition)
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Sodium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a component of:
  • An electrolytic system used to prepare nanotube arrays via anodization of titanium foils for hydrogen gas sensing applications.
  • The mixture of phosphates of copper and sodium, which can be used as a heat storage material.
法律資訊
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1