主要文件
1.06078
Supelco
甲基红钠盐(C.I.13020)
pH indicator, ACS, water-soluble
别名:
甲基红钠盐(C.I.13020)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14N3NaO2
CAS号:
分子量:
291.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
212-682-9
NACRES:
NA.05
产品名称
甲基红钠盐(C.I.13020), water-soluble ACS
等級
ACS reagent
品質等級
形狀
solid
損耗
≤5% loss on drying, 110°C
pH值
8.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
800 g/L
體積密度
360 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].N(C)(C)c1ccc(cc1)N=Nc2c(cccc2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 通过化学方法从香菜籽获得的活性炭可以去除水性溶液中的亚甲基蓝和甲基红。: 本研究的重点是使用来源于香菜籽(caraway seed)的活性炭从去除水性溶液中的甲基红和亚甲基蓝染料。该研究的亮点在于这些生物碳吸附染料的效率,提出了一种成本较低的废水处理方法Paluch et al., 2023)。
  • 来源于白桦茸的微孔生物炭及其去除液体和气体杂质的应用。: 本文研究了以来自白桦茸(Inonotus obliquus)蘑菇的微孔生物炭来去除水和气流杂质(包括甲基红)的用途。生物碳具有高吸附能力,这说明了其在环境净化应用中的潜力(Bazan-Wozniak et al., 2022)。
  • 茴香和香菜果实中的生物炭可用作水体系中甲基红钠盐的吸附剂 : 本研究探讨了茴香和香菜籽产生的生物炭对水中甲基红钠盐的吸附效果。研究强调了利用农业废物生产高效水处理吸附剂的可持续方法(Bazan-Wozniak et al., 2022)。
分析報告
转换范围:pH 4.5 - pH 6.2 红紫色-棕黄色
溶液外观:通过检测
干燥失重(110 °C): ≤ 5
转换范围(根据ACS):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3