Key Documents
1.05809
Supelco
Magnesia rods
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NB.51
桿長度 × 直徑
~14 cm × 2 mm
品質等級
儲存溫度
2-30°C
一般說明
for the phosphorus salt pearls
分析報告
Length: about 14 cm
Diameter: about 2 mm
Pearl test: passes test
Flame test: passes test