主要文件
1.04938
Supelco
氯化钾
99.999 Suprapur®, for inorganic trace analysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-211-8
NACRES:
NB.21
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
化驗
99.999%
形狀
solid
效力
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
溶解度
347 g/L
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
1000 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
分析報告
纯度(金属): ≥ 99.999 %
含量测定(银量法): ≥ 99.5 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 10 ppm
总氮(N): ≤ 10 ppm
Al(铝): ≤ 0.010 ppm
Ba(钡): ≤ 1.0 ppm
Ca(钙): ≤ 0.10 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.010 ppm
Co(钴): ≤ 0.005 ppm
Cr(铬): ≤ 0.010 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.005 ppm
Fe(铁): ≤ 0.01 ppm
La(镧): ≤ 0.005 ppm
Li(锂): ≤ 0.4 ppm
Mg(镁): ≤ 0.05 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Na(钠): ≤ 5.0 ppm
Ni(镍): ≤ 0.010 ppm
Pb(铅): ≤ 0.010 ppm
Sc(钪): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.10 ppm
Tl(铊): ≤ 0.01 ppm
Y(钇): ≤ 0.005 ppm
Yb(镱): ≤ 0.005 ppm
Zn(锌): ≤ 0.020 ppm
法律資訊
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1