产品名称
氯化钾一级标准品, NIST®SRM®
形狀
powder
包裝
pkg of 30 g
製造商/商標名
NIST®
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
general analytical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该标准参考物质(SRM)预期用作已知钾 (K) 和氯化物(Cl?) 含量的分析标准品 。这批氯化钾(KCl) 制剂旨在确保材料的高纯度和均匀性,并在干燥后在 500 °C下进行了分析。一份 SRM 999c 由一个含有 30 克材料的玻璃瓶组成。
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
應用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
其他說明
已通过下列分析物认证。
钾(K),氯(Cl),氯化钾(KCl)
提供下列分析物的参考值。
溴(Br),碱度(以KOH计),铝(Al),钙(Ca),氟(F),钠(Na),铷(Rb),硫(S),硅(Si)
如需查看证书数值及详情,请参见nist.gov/SRM.
钾(K),氯(Cl),氯化钾(KCl)
提供下列分析物的参考值。
溴(Br),碱度(以KOH计),铝(Al),钙(Ca),氟(F),钠(Na),铷(Rb),硫(S),硅(Si)
如需查看证书数值及详情,请参见nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1