主要文件
1.04350
Millipore
L-组氨酸 单盐酸盐 一水合物
for biochemistry
别名:
L-α-氨基-β-(4-咪唑基)丙酸 单盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS号:
分子量:
209.63
Beilstein:
4168261
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
211-438-9
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
crystalline powder
pH值
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
溶解度
149.55 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
體積密度
770 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI 密鑰
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (50 g/l CO₂-free water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 110 g/l, hydrochloric acid 120 g/l, calc. on dried substance): +9.2 to +10.6
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (150 °C): 7.0 - 10.0 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1