主要文件
1.03094
Sigma-Aldrich
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride
for biochemistry
别名:
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride, Dansyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12ClNO2S
CAS号:
分子量:
269.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
210-092-6
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
69.0-73.0 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (clearness): passes test
Appearance of solution (color): passes test
Melting point: 72 - 74 °C
Self-fluorescence (Chinin): ≤ 1.0 ppb
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3