BP
Ph. Eur.
USP
品質等級
法律遵循
FCC
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
效力
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
碳酸钙常用作固体制剂中的碱化剂或矿物质补充剂。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany