主要文件
1.02047
Supelco
氢氧化钙
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
氢氧化钙
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(OH)2
CAS号:
分子量:
74.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352305
酶委員會索引編號:
215-137-3
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥96.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH值
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
溶解度
1.7 g/L
密度
2.24 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400 kg/m3
負離子痕跡
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
正離子痕跡
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
應用
  • Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): This research explores the enhanced properties of calcium hydroxide when modified for high surface area applications, crucial for environmental and material science applications, particularly in pollution control and advanced material composites. (Yan et al., 2024).
聯結
替代:CX0220; CX0220-1
分析報告
含量测定(酸量滴定): ≥ 96.0 %
不溶于盐酸的物质: ≤ 0.03 %
碳酸盐(以CaCO₃计): ≤ 3.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
硫化合物(SO₄形式): ≤ 0.1 %
重金属(以铅计): ≤ 0.003 %
Fe(铁): ≤ 0.05 %
K(钾): ≤ 0.05 %
Mg(镁): ≤ 0.5 %
Na(钠): ≤ 0.05 %
Sr(锶): ≤ 0.05 %
符合ACS, Reag.Ph.Eur.
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1