主要文件
1.01773
Supelco
石油本精 沸点40-80°C
EMPLURA®
别名:
石油醚, 石油溶剂油,石油醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
NACRES:
NB.21
bp:
40-80 °C/1013 hPa
蒸汽壓力
400 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
形狀
liquid
自燃溫度
280 °C
expl. lim.
1-7 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
雜質
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤0.001%
bp
40-80 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point <-30 °C
密度
0.670 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。借助 EMPLURA,我们提供了一系列溶剂,可用于非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用,制备实验室工作和清洁目的。EMPLURA 溶剂提供了满足最重要参数的多种规格。
分析報告
游离酸(以 CH₃COOH 计): ≤ 0.0005 %
密度(d 20 °C/4 °C):0.640 - 0.670
沸程(40-80°C): ≥ 95 %(v/v)
易碳化物质:符合
蒸发残留物: ≤ 0.001 %
水: ≤ 0.01 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F
閃點(°C)
< -30 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3