主要文件
1.01747
Supelco
Arsenic Test, photometric
photometric, 0.001-0.100 mg/L (As), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
砷测试, photometric, 0.001-0.100 mg/L (As), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 30 tests
特定分析物
arsenic
測量範圍
0.001-0.100 mg/L (As)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Silver DDTC)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.001-0.100 mg/l Spectroquant®
该方法类似于EPA 206.4、APHA 3500 As B和ASTM D2972-15 A。
这种Spectroquant®砷试剂测试可以准确定量水样品中的砷含量。
方法原理:在酸性溶液中,砷化合物被由锌、氯化锡(II)和碘化钾组成的还原剂混合物还原,形成砷化氢,砷化氢在吸收管中与二乙基二硫代氨基甲酸银反应,形成红色化合物,用光度法测定。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system, Thyroid
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3