主要文件
1.01213
Supelco
硫氰酸铵
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
硫氰酸铵, 硫氰酸铵(Ammonium sulfocyanide, Ammonium rhodanide, Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium sulfocyanate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4N2S
CAS号:
分子量:
76.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
217-175-6
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (silver nitrate titration)
形狀
solid
效力
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
≤0.02% Iodine consuming substances
燃燒殘留物
≤0.025% (as sulfate)
pH值
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
151 °C
溶解度
1600 g/L
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600‑700 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.0025%
sulfide (S2-): ≤0.001%
正離子痕跡
Cu: ≤0.0004%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI 密鑰
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Redox Relay-Induced C-S Radical Cross-Coupling Strategy: 本研究介绍了硫氰酸铵在有机合成中的新应用——特别是在喹喔啉酮的非传统位点选择性硫氰化中。该方法揭示了硫氰酸铵在促进复杂化学转化方面的多用途性,适用于制药和材料科学研究(Shi et al., 2024)。
  • Reactant conversion-intercalation strategy toward interlayer-expanded MoS2 microflowers: 使用硫氰酸铵增强 MoS2 微花的超级电容器性能,揭示其在开发用于储能技术的先进材料中的关键作用。该应用揭示了硫氰酸铵在材料科学领域的重要性——特别是在改善纳米级材料的电化学性能方面 (Wang et al., 2023)。
  • Valorization and characterization of bio-oil from Salvadora persica seed for air pollutant adsorption: 本研究探索了硫氰酸铵的环境应用——特别是在使用来自天然来源的生物油吸附和缓解空气污染方面。这项研究揭示了这种化合物在环境检测和污染控制策略中的实用价值(Azizi et al., 2023)。
  • Layer-by-layer assembly of CsPbX3 nanocrystals into large-scale homostructures: 在此应用中,硫氰酸铵用于精确组装钙钛矿纳米晶体——这对光电器件的开发至关重要。该化合物可促进高精度材料组装过程,显现出在尖端科学研究和开发中的重要价值 (Cirignano et al., 2022)。
  • Study of MC:DN-Based Biopolymer Blend Electrolytes with Inserted Zn-Metal Complex for Energy Storage Devices with Improved Electrochemical Performance: 本研究使用硫氰酸铵增强生物聚合物混合电解质的性能揭示其在高性能储能设备开发中的重要价值。此应用可满足深耕新一代电池和超级电容器的研究人员的需求(Dannoun et al., 2022)。
聯結
替代:AX1415; AX1415-1
分析報告
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5%;水;25°C):4.5 - 6.0
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.0025 %
硫化物(S): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0004 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
Pb(铅): ≤ 0.0004 %
炽灼残渣(以硫酸盐计): ≤ 0.025 %
碘消耗物质:
≤ 0.02 %
: ≤ 0.004 meq/g
符合ACS,ISO,Reag.符合欧洲药典
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1