主要文件
1.93659
Supelco
硫氰酸铵
EMPLURA®
别名:
Ammonium thiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4N2S
CAS号:
分子量:
76.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI 密鑰
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1