主要文件
1.01134
Supelco
氨基甲酸铵
for analysis EMSURE®
别名:
氨基甲酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH6N2O2
CAS号:
分子量:
78.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
214-185-2
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
82 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
681-1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
燃燒殘留物
≤0.002% (as sulfate)
pH值
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
152 °C (closed capillary tube)
溶解度
790 g/L
密度
1.6 g/cm3 at 20 °C
體積密度
750 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[N+H4].NC(=O)[O-].O
InChI
1S/CH3NO2.H3N.H2O/c2-1(3)4;;/h2H2,(H,3,4);1H3;1H2
InChI 密鑰
SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 草酸作为非均相钯催化串联四组分喹唑啉酮合成的双C1替代物。:研究探讨了氨基甲酸铵在新型钯催化法合成喹唑啉酮中的应用,重点介绍了其在有机合成中的应用(Sheetal et al., 2024)。
  • 结合化学吸附和物理吸附机制,用附加二胺的金属有机框架实现高容量协同CO(2)捕获。:讨论了氨基甲酸铵在提高金属有机框架CO2捕获效率方面的应用,展示了其在环境应用中的潜力(Zhu et al., 2024)。
  • 星际冰中氨基甲酸及其二聚体的热合成:星际氨基酸库。:本文研究了星际条件下氨基甲酸铵形成氨基甲酸的过程,为天体化学和太空中氨基酸的起源提供了见解(Marks et al., 2023)。
分析報告
含量测定(碱量滴定): ≥ 99.5 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0003 %
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.001 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.003 %
Fe(铁): ≤ 0.0002 %
炽灼残渣(以硫酸盐计): ≤ 0.002 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1