主要文件
1.00586
Supelco
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
形狀
beads
技術
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
基質
PS-DVB
基質活性組
SCX
粒徑
300-1100 μm
分離技術
cation exchange
一般說明
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
水污染物質分類(WGK)
WGK 1