主要文件
10343-U
Supelco
Amberlite IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
产品名称
Amberlite IRN78 OH 氢氧型, bucket of 500 g
描述
cross-linkage 8%
形狀
beads
包裝
bucket of 500 g
參數
60 °C OH- form max. temp.
濕度
54-60%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
trimethylammonium
粒徑
580-680 μm
工作pH值
0-14
容量
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
一般說明
Amberlite IRN78,一种氢氧化物形式的强碱阴离子交换凝胶型聚苯乙烯树脂,具有季铵官能团。
作为核级树脂,至少 95% 有效交换部以氢氧化物形式存在。
應用
Amberlite IRN78氢氧化物形式在垂直柱色谱中被用作填充床。
强碱性(I 型)阴离子交换树脂,用于水处理,放射性废弃物净化等;可用于硼的热再生。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Purification of crude glycerol from transesterification rbd palm oil over homogeneous and heterogeneous catalyst for the biolubricant preparation
W. Isahak, M. Ismail, M. Yarmo, J. Jahim, J. Sali
Journal of Applied Sciences, 10, 2590-2595 (2010)
Non-destructive radioanalytical technique in characterization of anion exchangers Amberlite IRN78 and Indion H-IP
Singare, P. U.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 299, 591-598 (2014)