主要文件
1.00219
Supelco
氨基硫酸
EMPLURA®
别名:
氨基硫酸, 氨基磺酸(Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H3NO3S
CAS号:
分子量:
97.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
226-218-8
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥98.5% (acidimetric)
形狀
solid
燃燒殘留物
≤0.05%
pH值
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
溶解度
water: 213 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
同一性(红外光谱):通过测试
含量测定(酸量滴定法): ≥ 98.5 %
炽灼残渣: ≤ 0.05 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1