Merck
11358
Supelco
氨基磺酸
analytical standard
别名:
磺酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2SO3H
CAS号:
分子量:
97.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
99.0-101.0% (T)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
形式
neat
SMILES 字串
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)