主要文件
1.00163
Supelco
di-Boron trioxide
for silicate analysis
别名:
di-Boron trioxide, Boric anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B2O3
CAS号:
分子量:
69.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
215-125-8
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
solid
效力
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
溶解度
36 g/L
密度
2.46 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900‑1100 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.003%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI 密鑰
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for silicate analysis
應用
Di-boron trioxide - for silicate analysis
分析報告
Chloride (Cl)≤ 0.002 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %Ca (Calcium)≤ 0.002 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %K (Potassium)≤ 0.003 %Mg (Magnesium)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.003 %Subst. not made volatile by methanolic hydrochloric acid (as SO₄)≤ 0.05 %
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1