主要文件
09-860
Sigma-Aldrich
DDX3X抗体
serum, from rabbit
别名:
ATP-dependent RNA helicase DDX3X, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, X-linked, DEAD box protein 3, X-chromosomal, DEAD box, X isoform, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 3, DEAD/H box-3, Helicase-like protein 2, helicase like protein 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
WB
物種活性:
mouse, human, rat
技術:
western blot: suitable
citations:
3
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, rat
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DDX3X(1654)
一般說明
DDX3X,DEAD(Asp-Glu-Ala-Asp)box多肽3,X连接,是DEAD box蛋白家族的成员。DEAD box蛋白以保守基序Asp-Glu-Ala-Asp(DEAD)为特征,被认为是RNA解旋酶。它们与许多涉及RNA二级结构改变的细胞过程有关,例如翻译起始、核和线粒体剪接以及核糖体和剪接体组装。根据其分布模式,该家族的一些成员被认为参与胚胎发生、精子发生以及细胞生长和分裂。DDX3X是一种ATP依赖性RNA解旋酶,是XPO1介导的不完全剪接的HIV-1 Rev RNA核输出的辅因子。DDX3X还参与HIV-1复制,并与丙型肝炎病毒核心蛋白特异性相互作用,导致细胞内位置发生变化。
特異性
该抗体可检测RNA结合蛋白DDX3X。
免疫原
KLH偶联合成线性肽,对应于DDX3X。
應用
可使用经WB验证的DDX3X抗体(兔多克隆抗体)检测DDX3X,又称ATP依赖性RNA解旋酶DDX3X、DEAD盒蛋白3 X染色体。
研究子类别
RNA结合蛋白(RBP)
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对A431细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1000稀释液在A431细胞裂解液中检测到DDX3X。
標靶描述
~73 kDa
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20ºC 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
A431细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Pietro Vella et al.
Nucleic acids research, 40(8), 3403-3418 (2012-01-03)
The Yin Yang 1 (YY1) transcription factor is a master regulator of development, essential for early embryogenesis and adult tissues formation. YY1 is the mammalian orthologue of Pleiohomeotic, one of the transcription factors that binds Polycomb DNA response elements in