純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
技術
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... H3F3B(3021)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。组蛋白变体H3.3通常富含活性染色质。
特異性
基于100%序列同源性,预期具有广泛的物种交叉反应。
免疫原
对应于人组蛋白H3.3的KLH偶联线性肽。
應用
使用经WB、ICC、DB、ChIP验证的抗组蛋白H3.3抗体(兔多克隆抗体)检测组蛋白H3.3,又称组蛋白H3.3。
免疫细胞化学分析: 独立实验室使用代表性批次检测HeLa细胞中的组蛋白H3.3。
图片由纽约洛克菲勒大学David Allis′实验室的Simon Elsässer提供。
染色质免疫沉淀分析: 代表性批次已被独立实验室用于ChIP。
图片由纽约洛克菲勒大学David Allis′实验室的Simon Elsässer提供。
斑点印迹分析: 代表性批次已被独立实验室用于DB。
纽约洛克菲勒大学David Allis博士实验室Simon Elsässer报告。
图片由纽约洛克菲勒大学David Allis′实验室的Simon Elsässer提供。
染色质免疫沉淀分析: 代表性批次已被独立实验室用于ChIP。
图片由纽约洛克菲勒大学David Allis′实验室的Simon Elsässer提供。
斑点印迹分析: 代表性批次已被独立实验室用于DB。
纽约洛克菲勒大学David Allis博士实验室Simon Elsässer报告。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HeLa酸提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到组蛋白H3.3。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到组蛋白H3.3。
標靶描述
可观察到约17 kDa的条带
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa酸提取物
HeLa酸提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
The octamer is the major form of CENP-A nucleosomes at human centromeres.
Nature Structural and Molecular Biology null
Egr-1 induces DARPP-32 expression in striatal medium spiny neurons via a conserved intragenic element.
The Journal of Neuroscience null
Transcription-coupled recruitment of human CHD1 and CHD2 influences chromatin accessibility and histone H3 and H3.3 occupancy at active chromatin regions.
Epigenetics & Chromatin null
DAXX-dependent supply of soluble (H3.3-H4) dimers to PML bodies pending deposition into chromatin.
Genome Research null
The Journal of biological chemistry, 288(27), 19882-19899 (2013-05-22)
Unlike the core histones, which are incorporated into nucleosomes concomitant with DNA replication, histone H3.3 is synthesized throughout the cell cycle and utilized for replication-independent (RI) chromatin assembly. The RI incorporation of H3.3 into nucleosomes is highly conserved and occurs