07-677-IS
抗乙酰组蛋白H3(Lys56)抗体,试用装
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, Histone H3 K56ac, Histone H3
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys56)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的5种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的乙酰化发生在组蛋白尾部的几个不同的赖氨酸位置,并由称为组蛋白乙酰基转移酶(HATs)的酶家族完成。
特異性
该抗体可识别在Lys56处乙酰化的组蛋白H3。
免疫原
对应于Lys56乙酰化的人组蛋白H3的KLH偶联线性肽。
表位:乙酰化Lys56
應用
抗乙酰基组蛋白H3(Lys56)抗体,试用装/包装是一种兔多克隆抗体,用于检测乙酰化组蛋白H3(Lys56),也称为H3K56Ac,组蛋白H3(乙酰化K56)& 已在WB,ChIP中进行了验证。
斑点印迹(特异性)分析:代表性批次在异常组蛋白H3抗体特异性阵列(目录号16-667)中检测到乙酰化组蛋白H3(Lys56)。
染色质免疫沉淀分析:代表性批次对HeLa细胞中的乙酰化组蛋白H3(Lys56)进行了免疫沉淀。
染色质免疫沉淀分析:代表性批次对HeLa细胞中的乙酰化组蛋白H3(Lys56)进行了免疫沉淀。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法在HeLa酸提取物,丁酸钠处理的HeLa酸提取物,秋水仙胺处理的HeLa酸提取物,重组组蛋白H3,重组组蛋白H4和重组组蛋白H2A中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:405稀释液在丁酸钠处理的HeLa酸提取物中检测到乙酰基组蛋白H3(Lys56)。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:405稀释液在丁酸钠处理的HeLa酸提取物中检测到乙酰基组蛋白H3(Lys56)。
標靶描述
观测值〜17 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HeLa酸提取物,丁酸钠处理的HeLa酸提取物,秋水仙胺处理的HeLa酸提取物,重组组蛋白H3,重组组蛋白H4和重组组蛋白H2A
HeLa酸提取物,丁酸钠处理的HeLa酸提取物,秋水仙胺处理的HeLa酸提取物,重组组蛋白H3,重组组蛋白H4和重组组蛋白H2A
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1