主要文件
06-727
Sigma-Aldrich
抗-FcεRI抗体,γ 亚基
Upstate®, from rabbit
别名:
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FCER1A(2205)
一般說明
高亲和力免疫球蛋白ε受体亚基γ(UniProt P20411;也称为Fc-εRI-γ,Fc受体γ-链,FceRIγ,FcRγ,IgE Fc受体亚基γ)由大鼠物种中Fcer1g(也称为Fce1g)基因(基因ID:25441)编码。FceR1γ是一种单程I型膜蛋白,可与多种FcRα链结合形成功能性信号复合物,可调节免疫反应的多个方面。γ亚基在使IgE Fc受体到达细胞表面方面具有关键作用。FceRIγ仅在肥大细胞和嗜碱性粒细胞上发现。在啮齿动物中,FcεRI是非共价连接的亚基的四聚体复合物:一个IgE结合α亚基,一个β亚基和二硫键连接的γ亚基的二聚体。当多价过敏原与受体结合的IgE结合时,随之而来的受体聚集会导致引起过敏症状的介质释放。(参考文献:Blank, U., et al. (1989).Nature 337; 6203:187-189.
特異性
与其他物种的交叉反应性还未经测试。
可识别并特异于FcεRI,γ-亚基,MW 10kDa。
免疫原
KLH缀合的线性肽,对应大鼠FceRI γ亚基的C端区域的7个氨基酸。
應用
抗FceRI,γ亚基(目录号06-727)是一种兔多克隆抗体,可检测FceRI亚基,并已测试可用于流式细胞术和蛋白质印迹。
流式细胞分析:从代表性批次中取0.1 µg在大鼠嗜碱性白血病细胞中检测到FceRI,γ亚基。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
已通过蛋白质印迹对RBL细胞的RIPA裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5-2 μg/mL该抗体在RBL细胞的RIPA裂解液中检测到FcεRI, γ-亚基。
標靶描述
30 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有70%储存缓冲液(0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠)和30%甘油的缓冲液中。
蛋白A纯化
儲存和穩定性
自收到之日起可稳定保存1年。
分析報告
对照
RBL细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Linda K Myers et al.
Arthritis and rheumatism, 63(9), 2661-2670 (2011-05-19)
To explore the characteristics of the T cell population that responds to an analog peptide (A9) of type II collagen and regulates autoimmunity, using the collagen-induced arthritis (CIA) model. Analog peptide A9 is a 26-amino acid peptide analogous to the
The human megakaryocytic cell line UT-7/TPO expresses functional platelet agonist signals mediated through GPVI and thromboxane receptor.
Tatsuya Kawaguchi,Ryuji Hashimoto,Hiroshi Yokota
Cell Biology International null
Functional contributions of the FcepsilonRIalpha and FepsilonRIgamma subunit domains in FcepsilonRI-mediated signaling in mast cells.
Repetto, B, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 156, 4876-4883 (1996)
Tom Groot Kormelink et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(8), 3382-3392 (2016-09-14)
Mast cells (MC) are well known for their effector role in allergic disorders; moreover, they are associated with diverse modulatory effects in innate and adaptive immunity. It is largely unclear how MC exert these modulating functions. In this article, we
Fc?RI mediates serum amyloid P inhibition of fibrocyte differentiation.
Crawford, JR; Pilling, D; Gomer, RH
Journal of Leukocyte Biology null