主要文件
06-520
Sigma-Aldrich
抗-Na+/K+ ATPase α-1抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Anti-CMT2DD
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
bovine, rat, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
Na+/K+ ATPase α-1 是人基因,可在整个细胞膜上维持 Na+ 和 K+,这对于渗透调节非常重要。它是(Na+/K+)ATPase 的组成部分,ATPase 是一种催化 ATP 水解并在质膜上运输钠离子和钾离子的转运蛋白。它还与 Src 和其他信号蛋白结合。哇巴因和其他强心类固醇与(Na+/K+)ATPase 的结合会激活 Src,从而导致多个信号级联的组装和激活。哇巴因的结合也诱导正肌力作用。 甲状腺毒性周期性麻痹和甲状腺功能亢进是与 ATPase 相关的疾病。(参考:维基百科和 http://www.bioportfolio.com/gene/476-ATP1A1.html)
特異性
识别 Na+/K+ ATPase 的 α-1 亚基亚型。
预期与大鼠(100%),小鼠(99%);人,猪,兔,猴(96%)发生交叉反应。
免疫原
具有 GST 标签的 ATPase。
表位:细胞质结构域
應用
研究子类别
离子通道&转运子
研究类别
神经科学
该抗 Na+/K+ ATPase α-1 抗体经过验证可用在IC、IP、WB 中检测 Na+/K+ ATPase α-1。
品質
通过免疫沉淀对大鼠脑微粒体制备溶解物进行常规评估
標靶描述
112kda
外觀
在含有 0.1M Tris- 甘氨酸(pH7.4)150mM NaCl 和 0.05% NaN3 的缓冲液中的纯化抗体。
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8ºC 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
大鼠脑微粒体制备溶解物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Magnesium depletion enhances cisplatin-induced nephrotoxicity.
H Lajer, M Kristensen, H H Hansen, S Nielsen, J Fr?kiaer, L F Ostergaard, S Christensen et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology null
J H Dominguez et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 395-404 (1996-07-15)
Injury to the renal proximal tubule is common and may be followed by either recovery or cell death. The survival of injured cells is supported by a transient change in cellular metabolism that maintains life even when oxygen tension is
Purification of active Na+-K+-ATPase using a new ouabain-affinity column
Yingst, D. R., et al
The American Journal of Physiology, 275, C1167-C1177 (1998)
Intrarenal octreotide treatment prevents sodium retention in liver cirrhotic rats: evidence for direct effects within the thick ascending limb of Henle's loop.
Jonassen, TE; Christensen, S; Marcussen, N; Petersen, JS
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Su-Chung Youn et al.
Scientific reports, 5, 18420-18420 (2015-12-18)
Excessive exposure to club drug (GHB) would cause cognitive dysfunction in which impaired hippocampal Ca(2+)-mediated neuroplasticity may correlate with this deficiency. However, the potential changes of in vivo Ca(2+) together with molecular machinery engaged in GHB-induced cognitive dysfunction has never