主要文件
05-382
Sigma-Aldrich
Na+/K+ ATPase β-1抗体,克隆C464.8
clone C464.8, Upstate®, from mouse
别名:
Anti-AHC2, Anti-ATP1A1, Anti-CAPOS, Anti-DEE99, Anti-DYT12, Anti-RDP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
C464.8, monoclonal
物種活性
rabbit, bovine, canine, human, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATP1A3(478)
一般說明
克隆C464.8又称克隆8A
特異性
可识别Na+/K+的β-1亚基同工型。
免疫原
从兔肾髓质膜部分分离的纯化的Na+/K+ATPase。
應用
研究子类别
离子通道 & 转运蛋白
研究类别
神经科学
这种Na+/K+ ATPase β-1抗体(克隆C464.8)经验证可用于IH、WB检测Na+/K+ ATPase β-1。
品質
通过免疫印迹法对大鼠脑、大鼠心脏或大鼠肾脏微粒体制备物进行了常规评估
標靶描述
由于糖基化作用,出现表观分子量48-55kDa的宽条带
外觀
形式:纯化
蛋白G纯化
蛋白G纯化的免疫球蛋白,溶于含0.05%叠氮化钠的PBS中,然后添加甘油至30%
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
在脑、心脏和肾脏等大多数组织中均有表达
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis mutant superoxide dismutase-1 transgenic mice: mechanisms of mitochondriopathy and cell death.
Lee J Martin,Zhiping Liu,Kevin Chen,Ann C Price,Yan Pan,Jason A Swaby,W Christopher Golden
The Journal of Comparative Neurology null
Man Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10585-10593 (2007-02-14)
Recent studies have ascribed many non-pumping functions to the Na/K-ATPase. Here, we present experimental evidence demonstrating that over half of the plasma membrane Na/K-ATPase in LLC-PK1 cells is performing cellular functions other than ion pumping. This "non-pumping" pool of Na/K-ATPase
Regional distribution of Na,K-ATPase activity in porcine lens epithelium
Tamiya, S., et al
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 44, 4395-4399 (2003)
Thyroid hormone stimulates Na-K-ATPase activity and its plasma membrane insertion in rat alveolar epithelial cells.
Jianxun Lei, Sogol Nowbar, Cary N Mariash, David H Ingbar
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null
An ion-transporting ATPase encodes multiple apical localization signals.
Gottardi, C J and Caplan, M J
The Journal of cell biology, 121, 283-293 (1993)