Key Documents
06-1036
Sigma-Aldrich
抗-March5抗体
serum, from rabbit
别名:
membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Membrane-associated RING finger protein 5, RING finger protein 153, E3 ubiquitin-protein ligase MARCH5, Mitochondrial ubiquitin ligase, Membrane-associated RING-CH protein V
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MARCHF5(54708)
一般說明
膜相关的RING-CH蛋白5(March5),也称为NKP66,被认为是位于线粒体膜上的线粒体泛素连接酶。March5具有植物同源域(PHD)基序,这对于E3泛素连接酶作用至关重要。MARCH 5也被认为具有四个跨膜结构域。March5与线粒体裂变和分裂有关。March5似乎还通过与突变型超氧化物歧化酶1(mSOD1)相互作用并阻止mSOD1引起损伤而对线粒体功能障碍具有防御作用。mSOD1损伤与肌萎缩性侧索硬化症的发作和进展有关。
免疫原
对应于人March5的KLH偶联线性肽。
應用
免疫细胞化学分析:该抗体的代表性批次已被独立实验室用于IC。(Korfali, N., et al. (2010).Mol Cell Proteomics.9:2571-2585.)
抗March5抗体是一种兔多克隆抗体,可用于检测March5(也被称为膜相关环指蛋白5)。&其已在WB,ICC中进行验证。
研究子类别
泛素 & 泛素代谢
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HL-60细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:2,000的稀释度在10 µg HL-60细胞裂解液中检测到March5。
標靶描述
观测值〜52 kDa
外觀
兔多克隆抗血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20°C条件下可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HL-60细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
The leukocyte nuclear envelope proteome varies with cell activation and contains novel transmembrane proteins that affect genome architecture.
Korfali, N; Wilkie, GS; Swanson, SK; Srsen, V; Batrakou, DG; Fairley, EA; Malik et al.
Molecular and Cellular Proteomics null