Key Documents
05-413
Sigma-Aldrich
抗磷酸化-GSK3(Tyr279/Tyr216)抗体,克隆5G-2F
clone 5G-2F, Upstate®, from mouse
别名:
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5G-2F, monoclonal
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
適合性
not suitable for immunoprecipitation
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
基因資訊
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
一般說明
糖原合酶激酶3(GSK3)是一种脯氨酸定向的丝氨酸苏氨酸激酶,最初被鉴定为磷酸化和失活的糖原合酶,是糖原代谢中的关键酶。从那时起,它已被证明参与多种细胞功能的调节,包括蛋白质合成,细胞增殖,细胞分化,微管组装/拆卸和凋亡。
GSK3存在两种亚型,α和β,它们显示出高度的氨基酸同源性。GSK3的两个亚型通过磷酸化严格调节。GSK3 β的激活取决于Tyr216(GSK3 α中的Tyr279)的磷酸化。激活后,已显示磷酸化许多不同的细胞蛋白,包括p53、c-Myc、c-Jun、热休克因子1(HSF1)和细胞周期蛋白D1
特異性
根据靶标磷酸酪氨酸残基周围的序列同源性,预计会与果蝇和许多其他物种的GSK-3直系同源物反应。
识别在靶标酪氨酸残基磷酸化的GSK-3(人GSK-3α pY279和GSK-3β pY216)。17个氨基酸的免疫原肽序列与相应的人,小鼠和大鼠序列仅相差两个氨基酸残基。
免疫原
合成肽(C-KQLLHGEPNVS[pY]ICSRY),对应于衍生自与卵清蛋白偶联的果蝇GSK3/蓬松酶的催化结构域(在亚结构域VII和VIII之间)区域的氨基酸203-219。
表位:周围pTyr214(果蝇GSK-3)、pTyr279(人GSK3α)、pTyr216(人GSK3β)
應用
研究子类别
PI3K、Akt & mTOR 信号传导
研究类别
信号传导
经验证,该抗磷酸化GSK3(Tyr279/Tyr216)抗体(克隆5G-2F)可用于WB检测磷酸化GSK3(Tyr279/Tyr216)。
品質
通过免疫印迹对人Jurkat细胞、小鼠3T3/A31、人A431或大鼠L6细胞进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次在人Jurkat细胞的RIPA裂解液中检测到磷酸化GSK3。 先前的批次在小鼠3T3/A31,人A431裂解液和大鼠L6细胞中检测到磷酸化GSK3
標靶描述
51 kDa(α)和46 kDa(β)
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),0.15 M NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。 冻存于-20ºC。
蛋白G层析
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20°C条件下可稳定保存1年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20ºC。 避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
阳性抗原对照:目录# 12-303,Jurkat细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Memantine protects rat cortical cultured neurons against beta-amyloid-induced toxicity by attenuating tau phosphorylation.
M S Song, G Rauw, G B Baker, S Kar, M S Song, G Rauw, G B Baker, S Kar
The European Journal of Neuroscience null
Compression alters kinase and phosphatase activity and tau and MAP2 phosphorylation transiently while inducing the fast adaptive dendritic remodeling of underlying cortical neurons.
Li-Jin Chen,Yueh-Jan Wang,Guo-Fang Tseng
Journal of Neurotrauma null
Insulin stimulation of glycogen synthesis and glycogen synthase activity is blocked by wortmannin and rapamycin in 3T3-L1 adipocytes: evidence for the involvement of phosphoinositide 3-kinase and p70 ribosomal protein-S6 kinase.
Shepherd, P R, et al.
The Biochemical Journal, 305 ( Pt 1), 25-28 (1995)
Glycogen synthase kinase 3 regulates cell fate in Dictyostelium.
Harwood, A J, et al.
Cell, 80, 139-148 (1995)
Activation of canonical wingless-type MMTV integration site family (Wnt) signaling in mature adipocytes increases beta-catenin levels and leads to cell dedifferentiation and insulin resistance.
Gustafson, B; Smith, U
The Journal of Biological Chemistry null