主要文件
05-23-2301
Sigma-Aldrich
胃泌素I,人类
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying and increases blood flow in the gastric mucosa.
别名:
胃泌素I,人类
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C97H124N20O31S
CAS号:
分子量:
2098.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
white
溶解度
0.1% NH4OH, pH 8.0: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)
InChI 密鑰
GKDWRERMBNGKCZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
合成的人胃泌素I。在胃中产生的肽激素。负责刺激胃酸分泌。延缓胃排空,增加胃粘膜血流量。
包裝
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Pyr-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂(Pyr = L-焦谷氨酰)
外觀
根据肽含量进行出售。
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
其他說明
Walsh, J.H.1977.Fed.Proc.36, 1948.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3