化驗
≥97% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white to off-white
溶解度
5% acetic acid: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N2([C@@H](CCC2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O)C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI 密鑰
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
Induces the release of nitric oxide
包裝
序列
外觀
重構
其他說明
Zhu, P., et al. 1995. Cardiovasc. Res.29, 658.
Bedarida, G.V., et al. 1994. Horm. Metab. Res. 26, 109.
Altiok, N., and Fredholm, B.B. 1993. Cell Signal. 5, 279.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3