主要文件
03-308
Sigma-Aldrich
Magna ChIRP® NEAT1 lncRNA探针套装
The Magna ChIRP NEAT1 lncRNA Probe Set contains 33 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of human lncRNA NEAT1.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
品質等級
製造商/商標名
Magna ChIRP®
技術
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable (nuclear function kit)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
activity assay: suitable (protein interaction)
nucleic acid detection: suitable (RNA)
protein purification: suitable (protein determination)
運輸包裝
dry ice
相关类别
一般說明
ChIRP(通过 RNA 纯化分离染色质)允许使用染色质相关 RNA 作为生物素化反义探针的靶标来回收 DNA 和蛋白质的特定片段。Magna ChIRP NEAT1 lncRNA 探针组包含 33 个预先设计的 20-mer DNA 寡核苷酸,与人 lncRNA NEAT1 的序列平铺并互补。所有探针均在 3-prime 末端被生物素 TEG 标记。寡核苷酸被分为两个库(偶数和奇数),并提供即用型用于 ChIRP 方法。该探针组与 Maga ChIRP 试剂盒完全兼容(货号17-10494 和 17-10495)
應用
Magna ChIRP NEAT1 lncRNA 探针组包含 33 个预先设计的 20-mer DNA 寡核苷酸,与人 lncRNA NEAT1 的序列平铺并互补。
研究类别
表观遗传学&核功能
外觀
50 µM 生物素-TEG 标记的 20-mer DNA 寡核苷酸,其中含有 10 mM Tris-HCl,1mM EDTA,pH 8.0
儲存和穩定性
收到后,储存于 -20°C。 避免反复冻融。如果储存和处理得当,该产品自收到之日起可稳定保存 6 个月。
法律資訊
MAGNA CHIRP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。