Merck
Z-017
Supelco
唑吡坦标准液 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H21N3O
CAS号:
分子量:
307.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
一般說明
唑吡坦是一种非苯二氮卓类催眠药,商品名为Ambien®,Stilnox®和Edluar®,用于治疗失眠。该有证的Snap-N-Spike®溶液适合用作从法医分析和临床毒理学研究到尿液药物检测的各种LC/MS或GC/MS检测应用的校准品或对照品的起始材料。唑吡坦具有广泛的滥用史,包括娱乐性使用和作为约会强奸药物。
應用
  • 唑吡坦研究溶液:唑吡坦溶液主要用于制药和生化研究,研究其对睡眠机制的影响及其作为CNS抑制剂的功效。对唑吡坦溶液的研究有助于了解其治疗潜力和副作用,特别是在治疗失眠方面(Bukanova et al., 2024)。
法律資訊
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Edluar is a registered trademark of Meda Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)