特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
應用
clinical testing
形式
single component solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
免疫抑制剂西罗莫司的稳定标记内标物,一种用于预防器官移植中排斥反应的免疫抑制剂和窄治疗指数药物。这种经过认证的校准材料适用于临床和诊断测试(例如治疗药物监测分析)中的关键定量应用,以确保患者保持在药物′窄治疗范围内。
應用
- 通用代谢拉曼校准模型的开发:本研究应用了水相中的溶液滴定和数据增强技术来开发稳健的拉曼光谱校准模型,可能对包括涉及西罗莫司-D₃的生物过程的在线监测有用(Zhang等人,2024年)。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup