Merck
O-035
Supelco
奥氮平-D8标准液 CRM
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
奥氮平-D 8 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17D8H12N4S
分子量:
320.48
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[s]1c2c(cc1C)C(=Nc4c(cccc4)N2)N3C(C(N(C(C3([2H])[2H])([2H])[2H])C)([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i7D2,8D2,9D2,10D2
InChI 密鑰
KVWDHTXUZHCGIO-UFBJYANTSA-N
一般說明
用于 LC/MS 或 GC/MS 应用的内标物,包括临床毒理学分析、治疗药物监测或同位素稀释方法。奥氮平以商品名 Zyprexa®销售,是一种非典型抗精神病药物,用于治疗精神分裂症和双相情感障碍。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)