包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N(C(C(c1ccccc1)[2H])(C)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/i2D3,8D,9D
InChI 密鑰
MYWUZJCMWCOHBA-CXVYKYTNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲基苯丙胺是苯乙胺类和安非他明类的精神兴奋药物,以“冰毒”、“冰块”和“玻璃”为商品名。该内标物适用于通过 LC/MS 或 GC/MS 定量测定尿液、血清或血浆中的甲基苯丙胺水平,用于尿液药物检测、临床毒理学、运动试验、法医学分析或同位素稀释法。甲基苯丙胺的右旋异构体是一种药品,商品名称 Desoxyn ®,用于治疗 ADHD 和肥胖。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Desoxyn is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.0 °C - closed cup