Merck
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H37NO3
分子量:
339.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
ethanol solution
包裝
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
包裝
2ml Amber Glass Sealed Ampule
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)