包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (890895C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890895C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 890895C
濃度
10 mg/mL (890895C-25mg)
25 mg/mL (890895C-200mg)
脂質類型
cationic lipids
transfection
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O=S([O-])(OC)=O
InChI
1S/C42H80NO4.CH4O4S/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;1-5-6(2,3)4/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI 密鑰
RSMRWWHFJMENJH-LQDDAWAPSA-M
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash