主要文件
890812P
Avanti
VSA 1
别名:
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C88H145NO39
分子量:
1841.08
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (890812P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890812P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
vaccine development
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C1OC(OC2CCC3(C)C(CCC4(C)C3CC=C3C5CC(C)(C)CCC5(CCC43C)C(=O)OC3OC(C)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C(OC4OC(CO)C(O)C(OC5OCC(O)C(O)C5O)C4O)C3O)C2(C)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OC2OC(C)C(O)C(O)C2O)C1O
應用
Vaccine development
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)