主要文件
880153C
Avanti
DOPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C164H295N4O55P
分子量:
3234.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 1 mL
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI 密鑰
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880153C-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
880153C-1MG4061841893639