Merck
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)dodecanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H39NO6
分子量:
461.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
InChI
1S/C26H39NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-25(30)27-22(19-28)23(29)16-17-32-21-14-12-20-13-15-26(31)33-24(20)18-21/h12-15,18,22-23,28-29H,2-11,16-17,19H2,1H3,(H,27,30)/t22-,23+/m0/s1
InChI 密鑰
NDFWDPYHZLWFTO-XZOQPEGZSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860855P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)