Merck
860853P
Avanti
16:0 Azido Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
16-azidohexadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H74N13O17P3S
分子量:
1098.05
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860853-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
click reagents
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
一般說明
Azido Coenzyme A is a derivative of coenzyme A.
包裝
pkg of 1 x 1mg; 5mL glass amber screw cap vial (860853P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3