主要文件
860780P
Avanti
α-Galactosyl FP20
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
6-O-α-D-Galactopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H89NNaO16P
分子量:
990.18
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860780P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
vaccine development
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
應用
Vaccine development
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860780P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)