Merck
860557P
Avanti
12:0 N-Biotinyl Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand 860557P, powder
别名:
N-biotinyl-dodecanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H39N3O4S
分子量:
441.63
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860557P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860557P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available