主要文件
860349P
Avanti
14:0 rac PC-d72
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine(d72)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36D72NO8P
分子量:
750.38
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.12
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg ((860349P-1MG))
package of 1 × 10 mg ((860349P-10MG))
package of 1 × 5 mg ((860349P-5MG)
(860349P-5MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-1mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-5mg) 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860349P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)