Merck
857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
别名:
Anteiso 15:0 Fatty Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H30O2
CAS号:
分子量:
242.40
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
oil
包裝
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
-65 to -96°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
InChI 密鑰
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)