Merck
855780C
Avanti
2S-18:1 Lyso PC
Avanti Polar Lipids
别名:
3-hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H52NO7P
分子量:
521.67
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
package of 1 × 1 mL
製造商/商標名
Avanti Polar Lipids
濃度
5 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855780-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3