描述
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (850365C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850365C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850365C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850365C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850365C-25mg)
25 mg/mL (850365C-1g)
25 mg/mL (850365C-200mg)
25 mg/mL (850365C-500mg)
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChI 密鑰
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
也與該產品經常一起購買
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
850365C-1G | 4061837792212 |
850365C-200MG | 4061837792229 |
850365C-25MG | 4061837792236 |
850365C-500MG | 4061837792243 |